4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
013956-1G 013956-5G
FLUO013956-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013956-1G FLUO013956-5G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD01091007
Numéro CAS: 320-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité