4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
009151-1G 009151-5G
FLUO009151-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009151-1G FLUO009151-5G
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
4-(Dimethylamino)-3-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₉H₉F₃N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00236670
Numéro CAS: 40700-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité