4,4'-Anisoine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO104841000EA 508 EUR InStock
ACRO104841000 ACRO104840250
4,4'-Anisoine 95%
4,4'-Anisoine
Formule: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272,30 g/mol
Point de fusion: 109…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008411
Numéro CAS: 119-52-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 115 °C
HPLC ≥94.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité