4,4'-Anisoine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21559.14 B21559.36
B21559.14EA 37.3 EUR InStock
B21559.14 B21559.36
4,4'-Anisoine ≥97%
4,4'-Anisoine
Purity: 97% CAS No.: 119-52-8 Molecular Formula: C16H16O4 Formula Weight: 272.30 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 3211892
Formule: C₁₆H₁₆O₄
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008411
Numéro CAS: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité