L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
4,4'-Anisoine 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone, Anisoin
A1010-25G A1010-100G
TCIAA1010-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAA1010-25G TCIAA1010-100G
4,4'-Anisoine 97,0 HPLC_ASSAY_METHOD
4,4'-Anisoine
Formule: C₁₆H₁₆O₄
MW: 272.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008411
Numéro CAS: 119-52-8
EINECS: 204-330-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d9a063a5d617267eda05bcf2044a5b8abaaf37e6&vid=d9a063a5d617267eda05bcf2044a5b8abaaf37e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité