5-Cumyl-o-anisidine hydrochloride
018466-1G 018466-5G
FLUO018466-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018466-1G FLUO018466-5G
5-Cumyl-o-anisidine hydrochloride
5-Cumyl-o-anisidine hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₀ClNO
Numéro MDL: MFCD00270101
Numéro CAS: 58999-69-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité