Benzaldéhyde-azine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB0006-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB0006-25G
Benzaldéhyde-azine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Benzaldéhyde-azine
Formule: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00016876
Numéro CAS: 588-68-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/81/28932181.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité