Salicylaldehyde azine
Synonyms: Bis(2-hydroxybenzaldehyde) hydrazone, N,N'-Bis(salicylidene)hydrazine, Salazine, Salicylaldazine, 2,2'-(Hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))diphenol
005449-10G 005449-25G
FLUO005449-10GEA 0 EUR InStock
FLUO005449-10G FLUO005449-25G
Salicylaldehyde azine
Salicylaldehyde azine
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043496
Numéro CAS: 959-36-4
EINECS: 213-500-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité