3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19820.03EA 41.6 EUR InStock
L19820.03
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Point de fusion: ∼ 237 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114648
Numéro CAS: 301699-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité