Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid

Synonyms: 4-Methoxy-3,5-dimethylphenylboronic acid, 4-Methoxy-3,5-dimethylbenzeneboronic acid

045278-1G 045278-25G 045278-5G
FLUO045278-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045278-1G FLUO045278-25G FLUO045278-5G
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-methoxyphenylboronic acid


Formule: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD01114648
Numéro CAS: 301699-39-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité