3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine
006035-5G 006035-1G 006035-25G
FLUO006035-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006035-5G FLUO006035-1G FLUO006035-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formule: C₈H₆F₆N₂
MW: 244,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00051606
Numéro CAS: 886-35-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité