3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32975.06EA 83.1 EUR InStock
H32975.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₈H₇ClF₆N₂
MW: 280,60 g/mol
Point de fusion: ∼ 208 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094165
Numéro CAS: 502496-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité