Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
L19345.03 L19345.06
L19345.03EA 71.7 EUR InStock
L19345.03 L19345.06
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥97%
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 3541-37-5 Molecular Formula: C9H6OS Formula Weight: 162.21 Melting Point: 30-32° Boiling Point: 135-136°/8mm MDL No.: MFCD01075041
Formule: C₉H₆OS
MW: 162,21 g/mol
Point d'ébullition: 135…136 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075041
Numéro CAS: 3541-37-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité