Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3777-5GEA 84.7 EUR InStock
TCIAB3777-5G
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Benzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₉H₆OS
MW: 162,21 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD01075041
Numéro CAS: 3541-37-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/13/28935113.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité