5-Cyclohexyl-o-anisidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C3656.1 C3656.5 C3656-10MG C3656-50MG
XXXXC3656.1EA 0 EUR InStock
XXXXC3656.1 XXXXC3656.5 TCIAC3656-10MG TCIAC3656-50MG
5-Cyclohexyl-o-anisidine ≥98.0% (par HPLC)
5-Cyclohexyl-o-anisidine
Formule: C₁₃H₁₉NO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00270102
Numéro CAS: 206559-52-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité