4-Phenylbenzhydrazide
Synonyms: 4-Biphenylcarboxylic acid hydrazide
018959-10G 018959-25G
FLUO018959-10GEA 0 EUR InStock
FLUO018959-10G FLUO018959-25G
4-Phenylbenzhydrazide
4-Phenylbenzhydrazide
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
MW: 212,2472 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017078
Numéro CAS: 18622-23-6
EINECS: 242-451-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité