1-Benzyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB1157-10GEA 170 EUR InStock
TCIAB1157-10G
1-Benzyl-1-phenylhydrazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Benzyl-1-phenylhydrazine
Formule: C₁₃H₁₄N₂
Point d'ébullition: 218°C
Numéro MDL: MFCD00059186
Numéro CAS: 614-31-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/00/28933000.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité