1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17367.06EA 44.6 EUR InStock
A17367.06 A17367.14
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₅ClN₂
MW: 234,73 g/mol
Point de fusion: 178…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00050690
Numéro CAS: 5705-15-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité