1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzyl-N-phenylhydrazine hydrochloride
B0434-25G B0434-500G
TCIAB0434-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB0434-25G TCIAB0434-500G
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Benzyl-1-phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₅ClN₂
MW: 234,73 g/mol
Numéro MDL: MFCD00050690
Numéro CAS: 5705-15-7
EINECS: 227-195-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e69f68469dc8d3a36c94d447342cd1868dea51fb&vid=e69f68469dc8d3a36c94d447342cd1868dea51fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité