Cyclopropylboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H27642.06 H27642.03
H27642.06EA 157 EUR InStock
H27642.06 H27642.03
Cyclopropylboronic acid pinacol ester 96%
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 126689-01-8 Molecular Formula: C9H17BO2 Formula Weight: 168.04 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 40°(104°F) Boiling Point: 146° UN No.: 3272 MDL No.: MFCD05663847
Formule: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,04 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C
Densité: 0.922
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Numéro MDL: MFCD05663847
Numéro CAS: 126689-01-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité