Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Synonyms: 2-Cyclopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
021608-5G 021608-1G
FLUO021608-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021608-5G FLUO021608-1G
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Cyclopropylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₇BO₂
MW: 168,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663847
Numéro CAS: 126689-01-8
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité