Cyclopropylboronic acid tech. 85%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26254.06 H26254.03
H26254.06EA 286 EUR InStock
H26254.06 H26254.03
Cyclopropylboronic acid tech. 85%, grade Technique
Cyclopropylboronic acid
Purity: 85% CAS No.: 411235-57-9 Molecular Formula: C3H7BO2 Formula Weight: 85.90 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 90-95° MDL No.: MFCD04038750
Formule: C₃H₇BO₂
MW: 85,90 g/mol
Point de fusion: 90…95 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04038750
Numéro CAS: 411235-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité