Cyclopropanesulphonamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C2628-5G C2628-1G
TCIAC2628-5GEA 190 EUR InStock
TCIAC2628-5G TCIAC2628-1G
Cyclopropanesulphonamide ≥98.0% (par GC)
Cyclopropanesulphonamide
Formule: C₃H₇NO₂S
MW: 121,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD08705286
Numéro CAS: 154350-29-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83a01817248b464f50a3353237908ae52c27163c&vid=83a01817248b464f50a3353237908ae52c27163c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité