Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11575.14 A11575.22 A11575.36
A11575.14EA 65.9 EUR InStock
A11575.14 A11575.22 A11575.36
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
Sodium dodecatungstophosphate hydrate
CAS No.: 51312-42-6 Molecular Formula: Na3PO4.12WO3.xH2O Formula Weight: 2946.12(anhy) Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00151658
Formule: Na₃O₄₀PW₁₂·H₂O
MW: 2946,12 g/mol (anhy)
Point de fusion: 350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151658
Numéro CAS: 51312-42-6
EINECS: 257-132-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité