Dimagnesium silicide ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Magnesium silicide
12837.09 12837.18
12837.09EA 58.3 EUR InStock
12837.09 12837.18
Dimagnesium silicide ≥99.5% (base métaux)
Dimagnesium silicide
Purity: 99.5% CAS No.: 22831-39-6 Molecular Formula: Mg2Si Formula Weight: 76.71 Physical Form: -20 Mesh Powder Density: 2.0 Appearance: Blue Melting Point: 1102° Merck Reference: 14,5688 UN No.: 2624 MDL No.: MFCD00016202
Formule: Mg₂Si
MW: 76,70 g/mol
Point de fusion: 1102 °C
Densité: 2.0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016202
Numéro CAS: 22831-39-6
EINECS: 245-254-5
ONU: 2624
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,5688
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité