Hexaboron silicide ≥98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boron silicide
35670.09 35670.18
35670.09EA 99 EUR InStock
35670.09 35670.18
Hexaboron silicide ≥98% (base métaux)
Hexaboron silicide
Purity: 98% CAS No.: 12008-29-6 Molecular Formula: B6Si, may contain traces of Si, other B-Si phases Formula Weight: 92.95 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00180907
Formule: B₆Si
MW: 92,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00180907
Numéro CAS: 12008-29-6
EINECS: 234-535-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité