Chromium disilicide ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
12151.18EA 73.4 EUR InStock
12151.18 12151.30
Chromium disilicide ≥99% (base métaux)
Chromium disilicide
Formule: CrSi₂
MW: 108,17 g/mol
Point de fusion: 1490 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168070
Numéro CAS: 12018-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité