Chromium disilicide ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
41063.KSEA 1110 EUR InStock
41063.KS
Chromium disilicide ≥99.5% (base métaux), cible de pulvérisation, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide
Formule: CrSi₂
MW: 108,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00168070
Numéro CAS: 12018-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité