Trimanganese diphosphide ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
14020.09EA 102 EUR InStock
14020.09 14020.04
Trimanganese diphosphide ≥99% (base métaux)
Trimanganese diphosphide
Formule: Mn₃P₂
MW: 226,75 g/mol
Point de fusion: 1095 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064736
Numéro CAS: 12263-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité