Cobalt disilicide ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13115.22EA 217 EUR InStock
13115.22 13115.14
Cobalt disilicide ≥99% (base métaux)
Cobalt disilicide
Formule: CoSi₂
MW: 115,11 g/mol
Point de fusion: 1277 °C
Densité: 5,30
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016021
Numéro CAS: 12017-12-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité