Dinickel silicide ≥99% (base métaux sauf Co) (max. 0,1-1% Co)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
36251.30EA 485 EUR InStock
36251.30 36251.18
Dinickel silicide ≥99% (base métaux sauf Co) (max. 0,1-1% Co)
Dinickel silicide
Formule: Ni₂Si
MW: 145,47 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151367
Numéro CAS: 12059-14-2
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité