Iron disilicide ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ferrosilicon, Iron silicide
14022.06 14022.14
14022.06EA 45.3 EUR InStock
14022.06 14022.14
Iron disilicide ≥99.9% (base métaux)
Iron disilicide
Purity: 99.9% CAS No.: 12022-99-0 Molecular Formula: FeSi2 Formula Weight: 112.02 Physical Form: -20 Mesh Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016087
Formule: FeSi₂
MW: 112,02 g/mol
Point de fusion: 1220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016087
Numéro CAS: 12022-99-0
EINECS: 234-671-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité