Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L07019.14EA 212 EUR InStock
L07019.14
Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque ≥97%
Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345,98 g/mol
Point de fusion: 249…253 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046367
Numéro CAS: 1779-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité