Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3646-5GEA 182 EUR InStock
TCIAD3646-5G
Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4,7-dibromo-3-hydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345,98 g/mol
Point de fusion: 253°C
Numéro MDL: MFCD00046367
Numéro CAS: 1779-10-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/34/28985634.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité