1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L17666.03 L17666.06
L17666.03EA 76.4 EUR InStock
L17666.03 L17666.06
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene 95%
1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene
Purity: 95% CAS No.: 59557-93-6 Molecular Formula: C12H12BrN Formula Weight: 250.14 Refractive Index: 1.6361 Boiling Point: 137-139°/2mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD02093945
Formule: C₁₂H₁₂BrN
MW: 250,14 g/mol
Point d'ébullition: 137…139 °C (2 mmHg)
Densité: 1.4305
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093945
Numéro CAS: 59557-93-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité