2-Chloro-6-hydroxynicotinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2398-1G C2398-5G
TCIAC2398-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAC2398-1G TCIAC2398-5G
2-Chloro-6-hydroxynicotinic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,5500 g/mol
Point de fusion: 302°C
Numéro MDL: MFCD09757508
Numéro CAS: 38025-90-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=912c0f0f73fd21f48e8f2ff46c3b373b8b752318&vid=912c0f0f73fd21f48e8f2ff46c3b373b8b752318&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité