2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50049.03EA 58.9 EUR InStock
H50049.03 H50049.06
2-Chloro-4-iodonicotinic acid ≥98%
2-Chloro-4-iodonicotinic acid
Formule: C₆H₃ClINO₂
MW: 283,45 g/mol
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663520
Numéro CAS: 544671-78-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité