2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3219-5GEA 223 EUR InStock
TCIAD3219-5G
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formule: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00130246
Numéro CAS: 2587-00-0
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/09/28980209.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité