3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A19961.88EA 48.4 EUR InStock
A19961.88 A19961.09
3-Cyanopyridine-N-oxide ≥97%
3-Cyanopyridine-N-oxide
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,11 g/mol
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129037
Numéro CAS: 14906-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité