4-Cyanopyridine-N-oxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Cyanopyridine 1-oxide
C0765-25G C0765-500G
TCIAC0765-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAC0765-25G TCIAC0765-500G
4-Cyanopyridine-N-oxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Cyanopyridine-N-oxide
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,1088 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006205
Numéro CAS: 14906-59-3
EINECS: 238-974-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5242078d1808a6d57bf85915fd526568b30d6fd9&vid=5242078d1808a6d57bf85915fd526568b30d6fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 227.0 to 232.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité