2-Aminopyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Aminopyridine 1-oxide, 2-Aminopyridine N-Oxide
A0778-1G A0778-100MG A0778-5G
TCIAA0778-1GEA 197 EUR InStock
TCIAA0778-1G TCIAA0778-100MG TCIAA0778-5G
2-Aminopyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminopyridine-N-oxide
Formule: C₅H₆N₂O
MW: 110,1139 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059168
Numéro CAS: 14150-95-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50a1343c680879a9a1861f86620859bbd767d603&vid=50a1343c680879a9a1861f86620859bbd767d603&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité