2-Mercaptopyridine-N-oxide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
182670010 182670050 182670250
ACRO182670010EA 32 EUR InStock
ACRO182670010 ACRO182670050 ACRO182670250
2-Mercaptopyridine-N-oxide 99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Formule: C₅H₅NOS
Point de fusion: 70…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006196
Numéro CAS: 1121-31-9
EINECS: 214-329-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to yellow-green to beige to grey-green Powder or crystals or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
Titration Iodometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité