2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14152.06EA 74.7 EUR InStock
A14152.06 A14152.22 A14152.14
2-Mercaptopyridine-N-oxide ≥99%
2-Mercaptopyridine-N-oxide
Formule: C₅H₅NOS
MW: 127,17 g/mol
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006196
Numéro CAS: 1121-31-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité