2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% ∼3.3 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Mercaptopyridinen-oxide sodiumsalt, 2-Mercaptopyridine N-oxide sodium
M0632-25G M0632-500G M0632-100G
TCIAM0632-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAM0632-25G TCIAM0632-500G TCIAM0632-100G
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt 40% ∼3.3 mol/L dans l'eau
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formule: C₅H₄NNaOS
MW: 149,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD01941547
Numéro CAS: 3811-73-2
EINECS: 223-296-5
Merck Index: 14,07994
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d8841878a1585bd43f06b5f3d945cfb49325f24&vid=477d37e10b8121a6414f107412418ad916787719&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Iodometric titration) 38.0 to 42.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité