2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1762-25G C1762-5G
TCIAC1762-25GEA 333 EUR InStock
TCIAC1762-25G TCIAC1762-5G
2-Chloro-6-methylnicotinic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-6-methylnicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Numéro MDL: MFCD00134165
Numéro CAS: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5955b1919570cc67bd689be443452ef0656a880&vid=b5955b1919570cc67bd689be443452ef0656a880&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité