2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Synonyms: 2-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
009102-1G 009102-5G
FLUO009102-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009102-1G FLUO009102-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862658
Numéro CAS: 280566-45-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité