6-Methylnicotinamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16039.06EA 252 EUR InStock
A16039.06 A16039.03
6-Methylnicotinamide ≥98%
6-Methylnicotinamide
Formule: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Point de fusion: 195…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006342
Numéro CAS: 6960-22-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité