4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide
D2905-25G D2905-5G
TCIAD2905-25GEA 44 EUR InStock
TCIAD2905-25G TCIAD2905-5G
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4-Nitro-2,3-lutidine-N-oxide
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065172
Numéro CAS: 37699-43-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=310c4bb6d42bb1b22ed004ecc311f9a1cd2cc105&vid=310c4bb6d42bb1b22ed004ecc311f9a1cd2cc105&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité