2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Synonyms: 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulphonyl chloride
CFF258.2.5 CFF258.10 CFF258.25 005880-5G 005880-1G
CHMPCFF258.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF258.2.5 CHMPCFF258.10 CHMPCFF258.25 FLUO005880-5G FLUO005880-1G
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
2-Chloro-3-nitro-5-thiophenesulphonyl chloride
Formule: C₄HCl₂NO₄S₂
MW: 262,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00067978
Numéro CAS: 58457-24-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité