5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11058.03 L11058.06
L11058.03EA 78.2 EUR InStock
L11058.03 L11058.06
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile ≥98%
5-Nitro-2-thiophenecarbonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 16689-02-4 Molecular Formula: C5H2N2O2S Formula Weight: 154.15 Melting Point: 43-45° Beilstein Reference: 123934 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00052401
Formule: C₅H₂N₂O₂S
MW: 154,15 g/mol
Point de fusion: 43…45 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052401
Numéro CAS: 16689-02-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité